Få mere at vide
Micronova™ Håndholdt skraber
Artikelnummer. 13177786 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
8 tommer
9,25 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
13177786 9,25 tommer. Hver
13127286 8 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13177786 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. HHSWH10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00 DKK
    184.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.88 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Et håndholdt skraberværktøj af polypropylen med et sprøjtestøbt, sømløst design, der forhindrer bakterievækst under rester og fjernelse af ophobninger i kontrollerede miljøer.
De Micronova Håndholdt skraber har sprøjtestøbt polypropylenkonstruktion uden sømme eller revner, der kan rumme bakterievækst. Skraberen er autoklaverbar og ridser ikke metaloverflader.
  • Sprøjtestøbt, håndholdt skrabeværktøj
  • Til fjernelse af rester og opbygning i kontrollerede miljøer
  • Hvid polypropylen konstruktion
  • Ingen sømme eller revner til at rumme bakterievækst
  • Vil ikke ridse metaloverflader
  • Fås i 8 eller 10 tommer længder
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Skraberværktøj
Farve Hvid
Længde (engelsk) 9,25 tommer.
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 23.5 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 10.8 cm
Bredde (engelsk) 4,25 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Størrelse 11,8 x 24,64 cm (4,4 x 9,7 tommer)
Engangs Genanvendelig
Mængde 1/Pk., 12/Cs.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur
Til brug med (applikation) Fjernelse af kontrolleret miljørester
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel
Farvekodet Nej