Få mere at vide
Micronova™ Håndholdt skraber
Artikelnummer. 13127286 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
8 tommer
9,25 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
13127286 8 tommer Hver
13177786 9,25 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13127286 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. HHSWH8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00 DKK
    155.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.76 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Et håndholdt skraberværktøj af polypropylen med et sprøjtestøbt, sømløst design, der forhindrer bakterievækst under rester og fjernelse af ophobninger i kontrollerede miljøer.
De Micronova Håndholdt skraber har sprøjtestøbt polypropylenkonstruktion uden sømme eller revner, der kan rumme bakterievækst. Skraberen er autoklaverbar og ridser ikke metaloverflader.
  • Sprøjtestøbt, håndholdt skrabeværktøj
  • Til fjernelse af rester og opbygning i kontrollerede miljøer
  • Hvid polypropylen konstruktion
  • Ingen sømme eller revner til at rumme bakterievækst
  • Vil ikke ridse metaloverflader
  • Fås i 8 eller 10 tommer længder
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Skraberværktøj
Farve Hvid
Længde (engelsk) 8 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 20.3 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 7.6 cm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Størrelse 7,62 x 20,32 (3 x 8 tommer)
Engangs Genanvendelig
Mængde 1/Pk., 12/Cs.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur
Til brug med (applikation) Fjernelse af kontrolleret miljørester
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel
Farvekodet Nej