Få mere at vide
Micronova™ Rustfrit stål Gel Cleaner
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15590713 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Volumen (engelsk):
16 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Volumen (engelsk) Pakningsstørrelse
15590713 16 oz. Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15590713 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. SC1P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.00 DKK
    728.49 DKK / Pakke med 6
    Spare 58.51 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Rustfrit stål gelrensespray med avanceret drypfri teknologi til fjernelse af rust, oxidation og rester på rustfrit stål, metal og mange andre hårde overflader. Fås i en 16 oz. sprayflaske.
  • Klæber og glider over de fleste overflader med minimal indsats ved kontakt
  • Påfør i sømme og sprækker ved håndtering af rust, oxidation og ophobning af rester for at forbehandle før aftørring
  • Ikke-atomiseret— vil ikke påvirke luftkvaliteten
  • Fosforfri
  • Biologisk nedbrydelige overfladeaktive stoffer
  • Ingen VOC'er
  • NSF A7 vurdering
Tekniske data
Produkttype Gel vaskemiddel
Farvekodet Nej
Form Gel
Håndtag Type Ingen
Sterilitet Ikke steril
Udseende Klar
Farve Klar
Indhold og opbevaring Opbevares ved omgivende temperatur. Undgå direkte sollys. Beskyt mod frysning.
Til brug med (applikation) Gel Cleaner til rustfri overflade
Volumen (engelsk) 16 oz.