Få mere at vide
Micronova™ Gulvafløbsbørste og håndtag
Artikelnummer. p-4365038 Shop alle Micronova produkter
Produkttype:
Børstehåndtag
Drænbørste med Acme-tråd
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12755715
Brand: Micronova™ BRBL46
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et stivt børstehår, udskifteligt børstehoved og gevind i plastikhåndtag, specielt designet til rengøring af gulvafløb. Børstehovedet har sorte børstehår til farvekodning, og håndtaget er trykt med 'Kun til gulvafløb' for at holdes adskilt fra andre rengøringsbørster.
De Micronova Gulvafløbsbørste og håndtag er specielt designet til rengøring af gulvafløb. Den sorte gulvafløbsbørste har en gevindende til brug med gulvafløbshåndtaget.
  • Gulvafløbsbørste med stive sorte børster
  • Håndtagene er trykt med 'Kun til gulvafløbsbrug'
  • Klar forskel fra andre rengøringsbørster
  • 4 tommer (10 cm) diameter børstehoved
  • Gevind endebørste og håndtag for nem udskiftning
Tekniske data
Produkttype Drænbørste med Acme-tråd
Børstemateriale Polyester
Børstehår type Stiv
Farvekodet No
Håndtag Materiale Plast
Håndtag Type Acme tråd
Tip Type Without Tip
Sterilitet Ikke steril
Plejevejledning Opbevares ved omgivende temperatur
Farve Sort
Diameter (engelsk) Børstehår 3 tommer
Diameter (metrisk) børster 7.6 cm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Til rengøring af gulvafløb
Inkluderer Børstehoved
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.2 cm
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Bredde (engelsk) Børstehår 4''
Bredde (metrisk) børster 10.2 cm