Få mere at vide
Micronova™ Gulvafløbsbørste og håndtag
Artikelnummer. 12755715 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Produkttype:
Børstehåndtag
Drænbørste med Acme-tråd
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12755715 Drænbørste med Acme-tråd Hver
12745725 Børstehåndtag Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12755715 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BRBL46
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.00 DKK
    308.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 24.46 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Et stivt børstehår, udskifteligt børstehoved og gevind i plastikhåndtag, specielt designet til rengøring af gulvafløb. Børstehovedet har sorte børstehår til farvekodning, og håndtaget er trykt med 'Kun til gulvafløb' for at holdes adskilt fra andre rengøringsbørster.
De Micronova Gulvafløbsbørste og håndtag er specielt designet til rengøring af gulvafløb. Den sorte gulvafløbsbørste har en gevindende til brug med gulvafløbshåndtaget.
  • Gulvafløbsbørste med stive sorte børster
  • Håndtagene er trykt med 'Kun til gulvafløbsbrug'
  • Klar forskel fra andre rengøringsbørster
  • 4 tommer (10 cm) diameter børstehoved
  • Gevind endebørste og håndtag for nem udskiftning
Tekniske data
Produkttype Drænbørste med Acme-tråd
Farvekodet Nej
Håndtag Materiale Plast
Håndtag Type Acme tråd
Tip Type Uden drikkepenge
Sterilitet Ikke steril
Plejevejledning Opbevares ved omgivende temperatur
Farve Sort
Diameter (engelsk) Børstehår 3 tommer
Diameter (metrisk) børster 7.6 cm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Til rengøring af gulvafløb
Inkluderer Børstehoved
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.2 cm
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Bredde (engelsk) Børstehår 4''
Bredde (metrisk) børster 10.2 cm