Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet FlexBrush™ og Covers
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13177776 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
NovaPoly, Glat polyester, Urethanskum, Polyester
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
13177776 NovaPoly, Glat polyester, Urethanskum, Polyester Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 13177776 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. FBC611IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.00 DKK
    1545.76 DKK / Pakke med 12
    Spare 124.24 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Disse S- og J-formede nylonbørster har en fleksibel kerne, der gør det muligt for brugeren at forme børsten til brugerdefinerede applikationer, hvilket gør dem ideelle til rengøring af rør udvendige, fittings og gelændere. Valgfri betræk fås med et udvalg af stoffer for at forbedre hygiejnen.
Den Micronova FlexBrush™ fås enten med rustfrit stål eller en zinktrådskerne for ekstra stivhed. Disse børster er ideelle til rengøring af små dele og udstyr, med valgfrie slip-on dæksler til specialiseret rengøring. Et valgfrit plastikgreb kan fastgøres til gevindskredne håndtag for længere rækkevidde.
  • Fleksible S- og J-formede stålbørster med nylonbørster
  • Ideelt til rengøring af rørfacader, fittings og gelændere
  • Tilgængelig kerne i rustfrit stål eller zinktråd
    • Zinkkernen giver ekstra stivhed
  • Børster kan formes til specialapplikationer
  • 2,25 tommer diameter børstehår, 9 tommer børstehoveder
  • Fås i et udvalg af stoffer for at forbedre hygiejnen
    • NovaPoly — 100% glatstrikket polyester giver fremragende desinfektionsspredning
    • Mikrofiber — , 80% polyester, 20% polyamid er meget absorberende og effektivt vådt eller tørt
  • Plastikgreb kan fastgøres til gevindede håndtag
  • Gamma-bestrålede dæksler tilgængelige for aseptiske områder
  • Fremstillet af FDA-kompatible materialer
  • Omslag kan autoklaveres
Tekniske data
Produkttype Moppedæksel
Farve Hvid
Længde (engelsk) 14,5 tommer
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 36.8 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Plejevejledning Vaskeanvisning -- Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 grader C.
Til brug med (udstyr) FlexBrush
Til brug med (applikation) Rengøring og desinfektion af overliggende rør, rækværk og renrumsarmaturer
Farvekodet Nej
Materiale NovaPoly, Glat polyester, Urethanskum, Polyester