Få mere at vide
Micronova™ Renrumskonstruktionstape
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-80874 Shop alle Micronova produkter
Bredde (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
Unit Size:
Hver
Product Code. 13167316
Brand: Micronova™ EZT1WH
Only null left
Add to basket
Add to basket
Let at rive LDPE-tape af med en højklæbende gummiklæber, der nemt binder forskellige medier, såsom plastik til beton eller rustfrit stål.
Renrumskonstruktionstape er en let at rive, lavdensitets polyethylentape, der er designet til renrumskonstruktion og vedligeholdelse. Den høje klæbeevne og det aggressive klæbemiddel gør den velegnet til rene byggeprojekter, hvor høj- og lavenergioverflader skal limes sammen med det samme medium. Denne tape passer godt og har ikke de samme begrænsninger i dødstræk, som kan forekomme i andre polyethylentape.
  • Polyethylentape med en højklæbende syntetisk gummiklæber
  • Høj klæbeevne og fremragende vedhæftning af det gummibaserede klæbemiddel
  • Den takkede kant gør det nemt at rive i enhver længde
  • Designet til renrumskonstruktion og vedligeholdelse
  • Binder nemt forskellige medier sammen, såsom plast, beton og rustfrit stål
  • God tilpasningsevne, ingen dødstræk
  • Modstandsdygtig over for almindelige opløsningsmidler og syrer
  • Viklet på en 3 in. plastikkerne
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility; Overensstemmelsescertifikat
Klæbende type Gummi
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mellem glans
Format Rulle
Materiale Polyethylen
Produkttype Renrumstape
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Konstruktionstape til kontrollerede miljøer; God vedhæftning til plast, beton og stål
Inkluderer 3 tommer Plast kerne
Latex fri Ja
Mængde 36/Cs.
Størrelse (engelsk) 16 x 10 x 6 tommer.
Størrelse (metrisk) 40.6 x 25.4 x 15.24 cm
Temperaturområde (engelsk) 60 °F til 80 °F
Temperaturområde (metrisk) 16 °C til 27 °C
Dimensioner (LxB) 33 mx 25,4 mm (36 yd. x 1 in.)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Bredde (engelsk) Tape 1 tomme
Bredde (metrisk) tape 25.4 mm