Få mere at vide
Micronova™ Renrumskonstruktionstape
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12803552 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12803552 50,8 mm Hver
13167316 25,4 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12803552 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. EZT2WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 DKK
    102.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.78 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Let at rive LDPE-tape af med en højklæbende gummiklæber, der nemt binder forskellige medier, såsom plastik til beton eller rustfrit stål.
Renrumskonstruktionstape er en let at rive, lavdensitets polyethylentape, der er designet til renrumskonstruktion og vedligeholdelse. Den høje klæbeevne og det aggressive klæbemiddel gør den velegnet til rene byggeprojekter, hvor høj- og lavenergioverflader skal limes sammen med det samme medium. Denne tape passer godt og har ikke de samme begrænsninger i dødstræk, som kan forekomme i andre polyethylentape.
  • Polyethylentape med en højklæbende syntetisk gummiklæber
  • Høj klæbeevne og fremragende vedhæftning af det gummibaserede klæbemiddel
  • Den takkede kant gør det nemt at rive i enhver længde
  • Designet til renrumskonstruktion og vedligeholdelse
  • Binder nemt forskellige medier sammen, såsom plast, beton og rustfrit stål
  • God tilpasningsevne, ingen dødstræk
  • Modstandsdygtig over for almindelige opløsningsmidler og syrer
  • Viklet på en 3 in. plastikkerne
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility; Overensstemmelsescertifikat
Klæbende type Gummi
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mellem glans
Format Rulle
Materiale Polyethylen
Produkttype Cleanroom-bånd
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Konstruktionstape til kontrollerede miljøer; God vedhæftning til plast, beton og stål
Inkluderer 3 tommer Plast kerne
Latex fri Ja
Mængde 24/Cs.
Størrelse (engelsk) 16 x 10 x 8 tommer.
Størrelse (metrisk) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Temperaturområde (engelsk) 60 °F til 80 °F
Temperaturområde (metrisk) 16 °C til 27 °C
Dimensioner (L x B) 33 m x 50,8 mm (36 yd. x 2 tommer)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50,8 mm
Bredde (engelsk) Tape 2''
Bredde (metrisk) tape 50.8 mm