Få mere at vide
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Værktøj og betræk
Artikelnummer. p-4717677 Shop alle Micronova produkter
Produkttype:
Moppebetræk
Quick Disconnect Adapter
Materiale:
Elektropoleret rustfrit stål (304), Acetal, Acetal
Glat strik polyester, Urethanskum, Polyester
Mikrofiber, polyesterskum indvendigt, Polyester Foam Inner
Polyesternet, inderside af polyesterskum, Polyester Foam Inner
Tekstureret polyester, Urethanskum, Polyester
Dimensioner:
35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 tommer)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Artikelnummer. 15412060
Brand: Micronova™ QDECC14
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne adapter til gardinrensning af rustfrit stål fungerer med et udvalg af slipcovers for at give en enkel metode til at rense gardiner i renrumsstrimler ved at klemme toppen af båndet fast og glide ned, hvilket effektivt renser begge sider på én gang. Adapteren forbindes til ethvert af SSU-seriens håndtag.
Giver operatøren mulighed for at rengøre vinylstrimmelgardiner på begge sider på samme tid i renrum og støtteområder. Micronova™ Econo CurtainCleaner™ griber fat i gardinet ved dets øverste tilslutning for at rengøre begge sider af gardinet.
De Micronova Econo CurtainCleaner™ Værktøjet har to 14-tommers stangklemmer, der griber gardinet ved dets øverste tilslutning og glider ned for at påføre eller suge rengøringsmidlet på begge sider af gardinet på én gang. Betrækkene fås i enten glat eller tekstureret polyester, med et lag skum, der holder på desinfektionsmiddel og letter vridningen.
  • Enkelt klemmeværktøj til rengøring af vinylstrimmelgardiner
  • Elektropoleret rustfri ståladapter med dobbelte 14'' stangklemmer
  • Renser begge sider af stripgardinet på samme tid
  • Betræk fås i et udvalg af stoffer til specialrengøring:
    • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
    • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
  • Designet til rene og kontrollerede miljøer
  • Adapter forbindes til SSU-seriens håndtag for udvidet rækkevidde
  • Gammabestrålede dæksler fås til aseptiske områder
  • Holder til alkohol og stærke desinfektionsmidler
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 tommer)
Produkttype Quick Disconnect Adapter
Længde (engelsk) 14''
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 35.6 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 19.1 cm
Bredde (engelsk) 7,5 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Til brug med (udstyr) Håndtag i SSU-serien
Til brug med (applikation) Rengøring og desinfektion Cleanroom Strip Gardiner
Farvekodet No
Materiale Elektropoleret rustfrit stål (304), Acetal, Acetal