Få mere at vide
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Værktøj og betræk
Artikelnummer. 17495283 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Produkttype:
Moppebetræk
Moppedæksel
Quick Disconnect Adapter
Materiale:
Elektropoleret rustfrit stål (304), Acetal, Acetal
Glat strik polyester, Polyester, Polyester
Mikrofiber, Polyesterskum inderside
Polyester-mesh, Polyesterskum inderside
Tekstureret polyester, Polyester, Polyester
Dimensioner:
35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 tommer)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Materiale Dimensioner Pakningsstørrelse
17495283 Moppebetræk Glat strik polyester, Polyester, Polyester 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tommer) -
15412060 Quick Disconnect Adapter Elektropoleret rustfrit stål (304), Acetal, Acetal 35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 tommer) Hver
15531755 Moppedæksel Mikrofiber, Polyesterskum inderside 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tommer) Hver
15583720 Moppebetræk Tekstureret polyester, Polyester, Polyester 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tommer) Pakke med 12
15302450 Moppedæksel Polyester-mesh, Polyesterskum inderside 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tommer) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17495283 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. ECC614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 DKK
    2426.35 DKK / Pakke med 12
    Spare 193.65 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Denne adapter til gardinrensning af rustfrit stål fungerer med et udvalg af slipcovers for at give en enkel metode til at rense gardiner i renrumsstrimler ved at klemme toppen af båndet fast og glide ned, hvilket effektivt renser begge sider på én gang. Adapteren forbindes til ethvert af SSU-seriens håndtag.
Giver operatøren mulighed for at rengøre vinylstrimmelgardiner på begge sider på samme tid i renrum og støtteområder. Micronova™ Econo CurtainCleaner™ griber fat i gardinet ved dets øverste tilslutning for at rengøre begge sider af gardinet.
De Micronova Econo CurtainCleaner™ Værktøjet har to 14-tommers stangklemmer, der griber gardinet ved dets øverste tilslutning og glider ned for at påføre eller suge rengøringsmidlet på begge sider af gardinet på én gang. Betrækkene fås i enten glat eller tekstureret polyester, med et lag skum, der holder på desinfektionsmiddel og letter vridningen.
  • Enkelt klemmeværktøj til rengøring af vinylstrimmelgardiner
  • Elektropoleret rustfri ståladapter med dobbelte 14'' stangklemmer
  • Renser begge sider af stripgardinet på samme tid
  • Betræk fås i et udvalg af stoffer til specialrengøring:
    • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
    • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
  • Designet til rene og kontrollerede miljøer
  • Adapter forbindes til SSU-seriens håndtag for udvidet rækkevidde
  • Gammabestrålede dæksler fås til aseptiske områder
  • Holder til alkohol og stærke desinfektionsmidler
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tommer)
Produkttype Moppebetræk
Model- ECC6-14
Farve Hvid
Længde (engelsk) 14''
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 35.6 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 5.1 cm
Bredde (engelsk) 2''
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 12 Pk.
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Inkluderer Fastgørelseselementer i rustfrit stål
Til brug med (udstyr) QDECC-14 moppeadapter
Til brug med (applikation) Rengøring og desinfektion Cleanroom Strip Gardiner
Certificeringer/compliance ISO 9001
Farvekodet Nej
Materiale Glat strik polyester, Polyester, Polyester