Beskrivelse
Giver operatøren mulighed for at rengøre vinylstrimmelgardiner på begge sider på samme tid i renrum og støtteområder. Micronova™ Econo CurtainCleaner™ griber fat i gardinet ved dets øverste tilslutning for at rengøre begge sider af gardinet.
De Micronova Econo CurtainCleaner™ Værktøjet har to 14-tommers stangklemmer, der griber gardinet ved dets øverste tilslutning og glider ned for at påføre eller suge rengøringsmidlet på begge sider af gardinet på én gang. Betrækkene fås i enten glat eller tekstureret polyester, med et lag skum, der holder på desinfektionsmiddel og letter vridningen.
- Enkelt klemmeværktøj til rengøring af vinylstrimmelgardiner
- Elektropoleret rustfri ståladapter med dobbelte 14'' stangklemmer
- Renser begge sider af stripgardinet på samme tid
- Betræk fås i et udvalg af stoffer til specialrengøring:
- NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
- PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
- Designet til rene og kontrollerede miljøer
- Adapter forbindes til SSU-seriens håndtag for udvidet rækkevidde
- Gammabestrålede dæksler fås til aseptiske områder
- Holder til alkohol og stærke desinfektionsmidler
- Kan vaskes til genbrug
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tommer) |
| Produkttype | Moppebetræk |
| Model- | ECC11-14 |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 14'' |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 35.6 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 5.1 cm |
| Bredde (engelsk) | 2'' |
| Vis mere |