Få mere at vide
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Værktøj og betræk
Artikelnummer. 15302450 Shop alle Micronova produkter
Produkttype:
Moppebetræk
Quick Disconnect Adapter
Materiale:
Elektropoleret rustfrit stål (304), Acetal, Acetal
Glat strik polyester, Urethanskum, Polyester
Mikrofiber, polyesterskum indvendigt, Polyester Foam Inner
Polyesternet, inderside af polyesterskum, Polyester Foam Inner
Tekstureret polyester, Urethanskum, Polyester
Dimensioner:
35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 tommer)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Artikelnummer. 15302450
Brand: Micronova™ ECC6814
Denne adapter til gardinrensning af rustfrit stål fungerer med et udvalg af slipcovers for at give en enkel metode til at rense gardiner i renrumsstrimler ved at klemme toppen af båndet fast og glide ned, hvilket effektivt renser begge sider på én gang. Adapteren forbindes til ethvert af SSU-seriens håndtag.
Giver operatøren mulighed for at rengøre vinylstrimmelgardiner på begge sider på samme tid i renrum og støtteområder. Micronova™ Econo CurtainCleaner™ griber fat i gardinet ved dets øverste tilslutning for at rengøre begge sider af gardinet.
The Micronova Econo CurtainCleaner™ Tool features dual 14-inch bar clamps that grip the curtain at its uppermost connection, and slides down to apply, or squeegee the cleaning agent on both sides of the curtain at once. The covers are available in either smooth or textured polyester, with a layer of foam that holds disinfectant and facilitates wringing.
  • Simple clamp tool for cleaning vinyl strip curtains
  • Electropolished stainless steel adapter with dual 14-inch bar clamps
  • Cleans both sides of strip curtain at the same time
  • Covers available in a choice of fabrics for specialized cleaning:
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
  • Designed for clean and controlled environments
  • Adapter connects to SSU series handles for extended reach
  • Gamma Irradiated covers available for aseptic areas
  • Holds up to alcohol and strong disinfectants
  • Launderable for re-use
  • Autoclavable
Tekniske data
Dimensioner 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tommer)
Produkttype Moppebetræk
Model- ECC68-14
Farve White
Længde (engelsk) 14 in.
Sterilitet Non-sterile
Længde (metrisk) 35.6 cm
Autoklaverbar Autoclavable
Bredde (metrisk) 5.1 cm
Bredde (engelsk) 2 in.
Modstandsdygtig overfor Chemicals
Engangs Reusable
Mængde 12 Pk.
Plejevejledning Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Inkluderer Stainless Steel Fasteners
Til brug med (udstyr) QDECC-14 Mop Adapter
Til brug med (applikation) For Cleaning Vinyl Strip Curtains in Cleanrooms and Support Areas
Certificeringer/compliance ISO 9001
Farvekodet No
Materiale Polyesternet, inderside af polyesterskum, Polyester Foam Inner