Få mere at vide
Micronova™ Isolatorværktøj og bestrålede dæksler
Artikelnummer. p-4015782 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Acetal
Elastik
Glat polyester
Ikke-vævet polyamid
Polyester
Rustfrit stål (304)
Produkttype:
Adapter, ACME gevindgrebsbeslag
Fladhovedet moppebetræk
Moppebetræk
Moppedæksel
Udtrummeligt håndtag, hurtigkobling
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Produkttype Pakningsstørrelse
13137666 Acetal Adapter, ACME gevindgrebsbeslag Hver
13128675 Polyester Fladhovedet moppebetræk Pakke med 50
13118675 Ikke-vævet polyamid Moppedæksel Pakke med 50
12817033 Elastik Moppedæksel Pakke med 50
32236954 Glat polyester Moppebetræk -
15541755 Polyester Moppedæksel Pakke med 50
11932485 Rustfrit stål (304) Udtrummeligt håndtag, hurtigkobling Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13137666 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. QPIT09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Den bestrålede vinklede hovedadapter med en 360° swivel fungerer med en række bestrålede moppebetræk til effektivt at rengøre og desinficere isolatorer, emhætter, RABS og mindre udstyr i rene og aseptiske miljøer.
Hjælp til at forenkle rengøring iht USP 797
Micronova Irradiated Isolator Tool er designet til brug med SSU-seriens universalhåndtag eller STA-seriens gevindskårne håndtag, så det kan passe gennem små passager og tillade længere rækkevidde. Moppebetrækene fås i forskellige stoffer med valgfrit skumlag for at holde på desinfektionsmiddel og lette vridning.
  • Isolerer af bestrålet plastik med valg af bestrålede dæksler
  • Ergonomisk rengøring af isolatorer, hætter, RABS og andet småudstyr
  • Modulære og udtvidelige håndtag passer gennem små passager og udvider rækkevidden
  • 360° graders drejer, vinkelhovedadapter for nem påføring af rengøringsmiddel
  • Gammabestrålet til brug i aseptiske miljøer
  • Overtræk findes i forskellige stoffer til specialiseret rengøring
    • NovaPoly — 100% glatstrikket polyester giver fremragende desinfektionsspredning
    • PolySorb — 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og spredning af desinfektionsmiddel
    • MegaTex — 100% ikke-vævet polyamid er absorberende med en let slibende overflade
  • Kompatibel med alkohol, stærke desinfektionsmidler og dampsterilisering
  • Vaskbar til genbrug
  • Autoklaverbar
Spezifikation
Dimensioner 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 tommer)
Produkttype Adapter, ACME gevindgrebsbeslag
Hovedtype 360 drejelig
Farve Sort
Længde (engelsk) 9 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 22.9 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bredde (metrisk) 4.8 cm
Bredde (engelsk) 1,9 tommer.
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 1 stk.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Til brug med (udstyr) Isolatorer, indeslutning og bio-emhætter i renrums- og bufferområder
Til brug med (applikation) Rengøring inde i BSC, emhætter og andet lille udstyr.
Farvekodet Nej
Materiale Acetal
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.