Få mere at vide
Micronova™ Isolatorværktøj og bestrålede dæksler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15541755 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Acetal
Elastikbånd
Ikke-vævet polyamid
Polyester
Rustfrit stål (304)
Tekstureret polyester
Produkttype:
Isolator rengøringsværktøjsdæksel
Isolator rengøringsværktøjsdæksel
Isolatorværktøj, hurtig afbrydelseshåndtag
Plastisolatorværktøj, ACME-gevindgreb
Strikket polyester elastikbetræk med polstret betræk
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Produkttype unitSize
15541755 Tekstureret polyester Isolator rengøringsværktøjsdæksel Pakke med 50
13137666 Acetal Plastisolatorværktøj, ACME-gevindgreb Hver
13128675 Polyester Isolator rengøringsværktøjsdæksel Pakke med 50
13118675 Ikke-vævet polyamid Strikket polyester elastikbetræk med polstret betræk Pakke med 50
12817033 Elastikbånd Strikket polyester elastikbetræk med polstret betræk Pakke med 50
11932485 Rustfrit stål (304) Isolatorværktøj, hurtig afbrydelseshåndtag Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15541755 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. ITC119NSIR
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Den bestrålede vinklede hovedadapter med en 360° swivel fungerer med en række bestrålede moppebetræk til effektivt at rengøre og desinficere isolatorer, emhætter, RABS og mindre udstyr i rene og aseptiske miljøer.
Hjælp til at forenkle rengøring iht USP 797
De Micronova Bestrålet isolatorværktøj er designet til brug med SSU-seriens universelle håndtag eller STA-seriens gevindhåndtag for at passe gennem små gennemløb og tillade udvidet rækkevidde. Moppebetræk fås i en række stoffer med valgfrit skumlag til at holde på desinfektionsmiddel og lette vridning.
  • Bestrålet plastisolatorværktøj med valg af bestrålede dæksler
  • Ergonomisk rengøring af isolatorer, emhætter, RABS og andet mindre udstyr
  • Modulære og udvidelige håndtag passer gennem små gennemløb og udvider rækkevidden
  • 360° drejelig, vinklet hovedadapter til nem påføring af rengøringsmiddel
  • Gammabestrålet til brug i aseptiske miljøer
  • Betræk fås i en række forskellige stoffer til specialiseret rengøring
    • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
    • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
    • MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
  • Kompatibel med alkohol, stærke desinfektionsmidler og dampsterilisering
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Especificaciones
Produkttype Isolator rengøringsværktøjsdæksel
Farve Hvid
Længde (engelsk) 9 tommer
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 22.9 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 5.1 cm
Bredde (engelsk) 2''
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 50/Cs.
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Inkluderer En 9 tommer. W isolatorværktøjsadapter, 50 slipcover og en 12 tommer. L håndtag i rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Renrumsmoppeadaptere i QDIT- og QPIT-serien
Til brug med (applikation) Rengøring og desinfektion af BSC, emhætter, isolatorer og andet udstyr.
Certificeringer/compliance ISO 9001
Farvekodet No
Materiale Tekstureret polyester
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.