Få mere at vide
Micronova™ Isolatorværktøj og bestrålede dæksler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12817033 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Acetal
Elastik
Glat polyester
Ikke-vævet polyamid
Polyester
Rustfrit stål (304)
Produkttype:
Adapter, ACME gevindgrebsbeslag
Fladhovedet moppebetræk
Moppebetræk
Moppedæksel
Udtrummeligt håndtag, hurtigkobling
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Produkttype Pakningsstørrelse
12817033 Elastik Moppedæksel Pakke med 50
13137666 Acetal Adapter, ACME gevindgrebsbeslag Hver
13128675 Polyester Fladhovedet moppebetræk Pakke med 50
13118675 Ikke-vævet polyamid Moppedæksel Pakke med 50
32236954 Glat polyester Moppebetræk -
15541755 Polyester Moppedæksel Pakke med 50
11932485 Rustfrit stål (304) Udtrummeligt håndtag, hurtigkobling Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12817033 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. ITC69IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3400.00 DKK
    3147.57 DKK / Pakke med 50
    Spare 252.43 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-03-2027
Den bestrålede vinklede hovedadapter med en 360° swivel fungerer med en række bestrålede moppebetræk til effektivt at rengøre og desinficere isolatorer, emhætter, RABS og mindre udstyr i rene og aseptiske miljøer.
Hjælp til at forenkle rengøring iht USP 797
De Micronova Bestrålet isolatorværktøj er designet til brug med SSU-seriens universelle håndtag eller STA-seriens gevindhåndtag for at passe gennem små gennemløb og tillade udvidet rækkevidde. Moppebetræk fås i en række stoffer med valgfrit skumlag til at holde på desinfektionsmiddel og lette vridning.
  • Bestrålet plastisolatorværktøj med valg af bestrålede dæksler
  • Ergonomisk rengøring af isolatorer, emhætter, RABS og andet mindre udstyr
  • Modulære og udvidelige håndtag passer gennem små gennemløb og udvider rækkevidden
  • 360° drejelig, vinklet hovedadapter til nem påføring af rengøringsmiddel
  • Gammabestrålet til brug i aseptiske miljøer
  • Betræk fås i en række forskellige stoffer til specialiseret rengøring
    • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
    • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
    • MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
  • Kompatibel med alkohol, stærke desinfektionsmidler og dampsterilisering
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Moppedæksel
Farve Hvid
Længde (engelsk) 9 tommer
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 22.9 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 5.1 cm
Bredde (engelsk) 2''
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 50/Cs.
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Til brug med (udstyr) Isolatorer, indeslutning og bio-emhætter i renrums- og bufferområder
Til brug med (applikation) Rengøring og desinfektion af BSC, emhætter, isolatorer og andet udstyr.
Farvekodet Nej
Materiale Elastik