Få mere at vide
Micronova™ Isolatorværktøj og bestrålede dæksler
Artikelnummer. 11932485 Shop alle Micronova produkter
Materiale:
Acetal
Elastikbånd
Ikke-vævet polyamid
Polyester
Rustfrit stål (304)
Tekstureret polyester
Produkttype:
Isolator rengøringsværktøjsdæksel
Isolator rengøringsværktøjsdæksel
Isolatorværktøj, hurtig afbrydelseshåndtag
Plastisolatorværktøj, ACME-gevindgreb
Strikket polyester elastikbetræk med polstret betræk
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
Artikelnummer. 11932485
Brand: Micronova™ QDIT09
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den bestrålede vinklede hovedadapter med en 360° swivel fungerer med en række bestrålede moppebetræk til effektivt at rengøre og desinficere isolatorer, emhætter, RABS og mindre udstyr i rene og aseptiske miljøer.
Hjælp til at forenkle rengøring iht USP 797
De Micronova Isolator Tool fås med et udvalg af plader af rustfrit stål eller plastik, og moppebeslagene fås i en række stoffer med valgfrit skumlag til at holde på desinfektionsmiddel og lette vridningen. Designet til brug med SSU-seriens universelle håndtag eller STA-seriens gevindhåndtag til at passe gennem små gennemløb og tillade udvidet rækkevidde.
  • Isolatorværktøj med valg af dæksler
  • Ergonomisk rengøring af isolatorer, emhætter, RABS og andet mindre udstyr
  • Modulære og udvidelige håndtag passer gennem små gennemløb og udvider rækkevidden
  • 360° drejelig, vinklet hovedadapter til nem påføring af rengøringsmiddel
  • Den rustfri ståladapter (QDIT) er designet til brug med SSU-seriens QD-håndtag
  • Plastadapteren (QPIT) er designet til brug med ACME gevindhåndtag
  • Betræk fås i en række forskellige stoffer til specialiseret rengøring
    • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
    • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
    • MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
    • Mikrofiber— 80% polyester, 20% polyamid, højabsorberende og effektiv våd eller tør
  • Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 tommer)
Produkttype Isolatorværktøj, hurtig afbrydelseshåndtag
Længde (engelsk) 9 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 22.9 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 4.8 cm
Bredde (engelsk) 1,9 tommer.
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 1 stk.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Til brug med (udstyr) Isolatorer, indeslutning og bio-emhætter i renrums- og bufferområder
Til brug med (applikation) Rengøring inde i BSC, emhætter og andet lille udstyr.
Farvekodet No
Materiale Rustfrit stål (304)