Få mere at vide
Micronova™ CGT Ledende gittertape
Artikelnummer. 16514522 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
36 yd. x 0,5 tommer
36 yd. x 0,75 tommer
36 yd. x 1 tomme
36 yd. x 2 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
16514522 36 yd. x 1 tomme -
12847023 36 yd. x 0,5 tommer Hver
12877023 36 yd. x 0,75 tommer Hver
12867023 36 yd. x 2 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16514522 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. CGT1PK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 DKK
    124.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.55 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Denne ledende, antistatiske polypropylentape er specielt designet med ledende gitre indlejret mellem to antistatiske lag, til brug på følsomme enheder i ESD-følsomme miljøer.
Micronova CGT Conductive Grid Tape er et kraftigt, antistatisk copolymerbånd med akryllim. De ledende gitter er indlejret mellem to antistatiske lag, som giver en effektiv statisk afskærmning, forhindrer statisk opbygning samt forhindrer afskalning, afskalning, revner eller afskalning af gitterne.
  • Kraftig, antistatisk copolymertape med akryllim
  • Fremstillet til brug i ESD-følsomme miljøer
  • Har et ledende gitter indlejret mellem to antistatiske lag
  • Beskytter følsomme enheder, som ellers ville blive beskadiget af almindelig isoleringstape
  • Giver en effektiv statisk skjold og forhindrer statisk opbygning
  • Forhindrer får, afskalning, revner eller afskalning af gitterne
  • 36 yards såret på en 3-tommer. Plastikkerne
Ordreinfo
Rullelængde, 36 yd. (33 m)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Akryl
Belægning Antistatisk kopolymer
Farve Klar
Slutte Matte
Format Rul
Materiale Polypropylen
Produkttype Ledende gitter-renrumsbånd
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Forsegling i ESD-følsomt miljø leder ladning væk fra substratet
Temperaturområde (engelsk) 60 °F til 80 °F
Temperaturområde (metrisk) 16 °C til 27 °C
Dimensioner (L x B) 36 yd. x 1 tomme
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm