Få mere at vide
Micronova™ Rustfrit stål kompakt vogn og skovlsystem
Shop alle Micronova produkter
Produkttype:
Dobbelt spandvogn
Triple Bucket Cart
Dimensioner:
53,3 x 64,8 x 43,2 cm (21 x 25,5 x 17 tommer)
53,3 x 97,8 x 43,2 cm (21 x 38,5 x 17 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De Micronova Stainless Steel Compact Cart Systems har elektropolerede 304 rustfri stålvogne, tilgængelige i enkelt-, dobbelt- og tredobbelt skovlkonfigurationer. De medfølgende spande i rustfrit stål er støbt uden kamme eller sømme til at rumme bakterier.
- Kompakt og meget manøvredygtigt vognsystem
- Elektropoleret 304 rustfri stål vogn og spande
- Prevenz Antimikrobielle hjul med 360° rotation
- Fås i enkelt-, dobbelt- og tredobbelt skovlkonfigurationer
- Holdbar bakterie-resistent konstruktion
- Rektangulære spande accepterer 18 tommer brede mopper
- Kompatibel med MegaWringer og Slim-T Wringer
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dobbelt spandvogn |
| Kapacitet (metrisk) | 30,3 L/spand, 60,6 L i alt |
| Materiale | Rustfrit stål (304), elektropoleret, polyketon |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 8 gal. |
| Plejevejledning | Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring |
| Dimensioner | 53,3 x 64,8 x 43,2 cm (21 x 25,5 x 17 tommer) |
| Til brug med (applikation) | Rengøring af vægge, gulve og lofter |
| Til brug med (udstyr) | Slim-T Wringer-serien, passer til 18 tommer. W mopper |
| Højde (engelsk) | 17 tommer |
| Vis mere |