Få mere at vide
Micronova™ Rustfrit stål kompakt vogn og skovlsystem
Artikelnummer. 15800510 Shop alle Micronova produkter
Produkttype:
Dobbelt spandvogn
Triple Bucket Cart
Dimensioner:
53,3 x 64,8 x 43,2 cm (21 x 25,5 x 17 tommer)
53,3 x 97,8 x 43,2 cm (21 x 38,5 x 17 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15800510
Brand: Micronova™ C93
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et kompakt og meget manøvredygtigt vognsystem i rustfrit stål med 360° rotation Prevenz Antimikrobielle hjul og glatte, formstøbte spande i rustfrit stål. Fås i enkelt-, dobbelt- og tredobbelt skovlkonfigurationer.
De Micronova Stainless Steel Compact Cart Systems har elektropolerede 304 rustfri stålvogne, tilgængelige i enkelt-, dobbelt- og tredobbelt skovlkonfigurationer. De medfølgende spande i rustfrit stål er støbt uden kamme eller sømme til at rumme bakterier.
  • Kompakt og meget manøvredygtigt vognsystem
  • Elektropoleret 304 rustfri stål vogn og spande
  • Prevenz Antimikrobielle hjul med 360° rotation
  • Fås i enkelt-, dobbelt- og tredobbelt skovlkonfigurationer
  • Holdbar bakterie-resistent konstruktion
  • Rektangulære spande accepterer 18 tommer brede mopper
  • Kompatibel med MegaWringer og Slim-T Wringer
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Triple Bucket Cart
Kapacitet (metrisk) 30,3 L/spand, 90,8 L i alt
Materiale Rustfrit stål (304), elektropoleret, polyketon
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 8 gal.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Dimensioner 53,3 x 97,8 x 43,2 cm (21 x 38,5 x 17 tommer)
Til brug med (applikation) Rengøring af vægge, gulve og lofter
Til brug med (udstyr) Slim-T Wringer-serien, passer til 18 tommer. W mopper
Højde (engelsk) 17 tommer
Højde (metrisk) 43.2 cm
Inkluderer Tre 8 gal. Spande
Længde (engelsk) 21 tommer
Længde (metrisk) 53.3 cm
Sterilitet Ikke steril
Bredde (engelsk) 38,5''
Bredde (metrisk) 97.8 cm