Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet BinLiners™
Disse FDA-kompatible, sterile LDPE-poser er designet til at indeholde og transportere biomedicinsk affald i aseptiske miljøer. Fås med tykkelser fra 1 - 6 mil og kapacitet til 60 gal. (200 L)
Brand:  Micronova™ BL4-3440IRBB
1206.26 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 18035201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 DKK
    1340.29 DKK / Pakke med 50
    Spare 109.71 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Micronova™ Bestrålet BinLiner Poser til brug i renrum og aseptiske miljøer er designet til bortskaffelse af materialer, indsamling af tøj og opbevaring af råmaterialer eller produkter.
De Micronova Steril BinLiner Tasker er lavet af FDA-kompatibel, lavdensitetspolyethylen og er designet til indsamling og bortskaffelse af affald, beklædningsindsamling, opbevaring, beskyttelsesovertræk til udstyr og indsamling og transport af dele eller råmaterialer i renrum og aseptiske miljøer.
  • Sterile polyethylenforinger med lav densitet i en række størrelser
  • Tykkelser varierer fra 1 mil til 6 mil, og størrelser fra 1-gallon kapacitet til 60 gallons
  • 40 x 48-tommer og 40 x 60-tommer liners fungerer med BLSSH-1624 BinLiner Stå
  • De 34 X 40-tommer liners fungerer med BLSSH-1515 BinLiner Stå
  • De 24 X 36-tommer liners fungerer med BLSSH-168 BinLiner Stå
  • Fremstillet til brug i rene og kontrollerede miljøer
  • Linerfarver (nuancer) omfatter gennemsigtig, blå og grå
  • God kompatibilitet med almindelige rengøringsmidler
  • Muligheder med kile eller fladt forseglet
  • Gammabestrålet til aseptiske miljøer
  • På en rulle: (PC-suffiks), en rulle i dobbeltpose
  • Fladpakket: (B eller BB suffiks), B: individuelt pakket, 5 pr. pakke; BB: 5 liners dobbeltpose
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Klar
Almindelig bortskaffelse
Steril
50/Cs.
34 tommer
102 cm
55.1 cm
33 gal.
86 cm
Overensstemmelses- og behandlingscertifikat (bestråling)
Engangsbrug
LDPE
Fem foldede liners pr. dobbeltpose
34 x 40 tommer.
40 tommer.
21,7 tommer
Bin Liner Bag
125 l
0,10 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Expires: 2026-12-31
Spotlight-tilbud
Promo Code: 28038
Oplev Spotlight-kampagner fra Fisher Scientific-kanalen med eksklusive tilbud på laboratoriekemikalier, udstyr, forbrugsvarer og vigtige laboratorieforsyninger i en begrænset periode.
Applying Promo and Adding