Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet BinLiners™
BIOPHARMA
Disse FDA-kompatible, sterile LDPE-poser er designet til at indeholde og transportere biomedicinsk affald i aseptiske miljøer. Fås med tykkelser fra 1 - 6 mil og kapacitet til 60 gal. (200 L)
Brand:  Micronova™ BL6-4048PCIR
1917.98 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17163711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2300.00 DKK
    2131.09 DKK / Pakke med 35
    Spare 168.91 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-02-2027
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Micronova™ Bestrålet BinLiner Poser til brug i renrum og aseptiske miljøer er designet til bortskaffelse af materialer, indsamling af tøj og opbevaring af råmaterialer eller produkter.
De Micronova Steril BinLiner Tasker er lavet af FDA-kompatibel, lavdensitetspolyethylen og er designet til indsamling og bortskaffelse af affald, beklædningsindsamling, opbevaring, beskyttelsesovertræk til udstyr og indsamling og transport af dele eller råmaterialer i renrum og aseptiske miljøer.
  • Sterile polyethylenforinger med lav densitet i en række størrelser
  • Tykkelser varierer fra 1 mil til 6 mil, og størrelser fra 1-gallon kapacitet til 60 gallons
  • 40 x 48-tommer og 40 x 60-tommer liners fungerer med BLSSH-1624 BinLiner Stå
  • De 34 X 40-tommer liners fungerer med BLSSH-1515 BinLiner Stå
  • De 24 X 36-tommer liners fungerer med BLSSH-168 BinLiner Stå
  • Fremstillet til brug i rene og kontrollerede miljøer
  • Linerfarver (nuancer) omfatter gennemsigtig, blå og grå
  • God kompatibilitet med almindelige rengøringsmidler
  • Muligheder med kile eller fladt forseglet
  • Gammabestrålet til aseptiske miljøer
  • På en rulle: (PC-suffiks), en rulle i dobbeltpose
  • Fladpakket: (B eller BB suffiks), B: individuelt pakket, 5 pr. pakke; BB: 5 liners dobbeltpose
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Klar
Almindelig bortskaffelse
Steril
35/Cs.
48 tommer
25,5''
Bin Liner Bag
150 l
0,15 mm
Overensstemmelses- og behandlingscertifikat (bestråling)
Engangsbrug
LDPE
Rulle med liners på plastikkerne pr. dobbeltpose
40 tommer.
122 cm
65 cm
40 gal.
102 cm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Expires: 2026-12-31
Spotlight-tilbud
Promo Code: 28038
Oplev Spotlight-kampagner fra Fisher Scientific-kanalen med eksklusive tilbud på laboratoriekemikalier, udstyr, forbrugsvarer og vigtige laboratorieforsyninger i en begrænset periode.
Applying Promo and Adding