Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet BinLiners™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16662014 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Klar
Kapacitet (metrisk):
61 l
125 l
150 l
227 l
Emballagetype:
Fem foldede liners pr. dobbeltpose
Foldet indlæg i poser, 5 poser/pakke
Individuelt dobbelt sække foldede liners
Rulle med liners på plastikkerne pr. dobbeltpose
Tykkelse (metrisk):
0,03 mm
0,05 mm
0,08 mm
0,10 mm
0,15 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 35
Pakke med 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Kapacitet (metrisk) Emballagetype Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
16662014 Klar 125 l Rulle med liners på plastikkerne pr. dobbeltpose 0,10 mm -
13152370 Klar 150 l Individuelt dobbelt sække foldede liners 0,10 mm Pakke med 50
11936875 Klar 150 l Foldet indlæg i poser, 5 poser/pakke 0,10 mm Pakke med 50
13122370 - - - - Pakke med 50
13142370 Klar 150 l Individuelt dobbelt sække foldede liners 0,05 mm Pakke med 50
13102370 Klar 150 l Fem foldede liners pr. dobbeltpose 0,03 mm Pakke med 100
16864306 Klar 61 l Fem foldede liners pr. dobbeltpose 0,08 mm -
18035201 Klar 125 l Fem foldede liners pr. dobbeltpose 0,10 mm -
15557314 Klar 227 l Fem foldede liners pr. dobbeltpose 0,10 mm Pakke med 50
13132370 Klar 150 l Fem foldede liners pr. dobbeltpose 0,10 mm Pakke med 50
16652014 Blå 227 l Rulle med liners på plastikkerne pr. dobbeltpose 0,08 mm -
17163711 Klar 150 l Rulle med liners på plastikkerne pr. dobbeltpose 0,15 mm Pakke med 35
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 16662014 Supplier Micronova™ Supplier No. BL43440PCIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00 DKK
    1267.51 DKK / Pakke med 50
    Spare 102.49 DKK
    7% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Disse FDA-kompatible, sterile LDPE-poser er designet til at indeholde og transportere biomedicinsk affald i aseptiske miljøer. Fås med tykkelser fra 1 - 6 mil og kapacitet til 60 gal. (200 L)
Micronova™ Bestrålet BinLiner Poser til brug i renrum og aseptiske miljøer er designet til bortskaffelse af materialer, indsamling af tøj og opbevaring af råmaterialer eller produkter.
De Micronova Steril BinLiner Tasker er lavet af FDA-kompatibel, lavdensitetspolyethylen og er designet til indsamling og bortskaffelse af affald, beklædningsindsamling, opbevaring, beskyttelsesovertræk til udstyr og indsamling og transport af dele eller råmaterialer i renrum og aseptiske miljøer.
  • Sterile polyethylenforinger med lav densitet i en række størrelser
  • Tykkelser varierer fra 1 mil til 6 mil, og størrelser fra 1-gallon kapacitet til 60 gallons
  • 40 x 48-tommer og 40 x 60-tommer liners fungerer med BLSSH-1624 BinLiner Stå
  • De 34 X 40-tommer liners fungerer med BLSSH-1515 BinLiner Stå
  • De 24 X 36-tommer liners fungerer med BLSSH-168 BinLiner Stå
  • Fremstillet til brug i rene og kontrollerede miljøer
  • Linerfarver (nuancer) omfatter gennemsigtig, blå og grå
  • God kompatibilitet med almindelige rengøringsmidler
  • Muligheder med kile eller fladt forseglet
  • Gammabestrålet til aseptiske miljøer
  • På en rulle: (PC-suffiks), en rulle i dobbeltpose
  • Fladpakket: (B eller BB suffiks), B: individuelt pakket, 5 pr. pakke; BB: 5 liners dobbeltpose
Specifications
Produkttype Bin Liner Bag
Kapacitet (metrisk) 125 l
Materiale LDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 33 gal.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur
Certificeringer/compliance Overensstemmelses- og behandlingscertifikat (bestråling)
Farve Klar
Oversigt Klar LDPE-pose på rulle, steril
Diameter (engelsk) 21,7 tommer
Diameter (metrisk) 55.1 cm
Dimensioner 34 x 40 tommer.
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Almindelig bortskaffelse
Til brug med (udstyr) BLSSH-1515 Taskestativ
Højde (engelsk) 40 tommer.
Højde (metrisk) 102 cm
Længde (engelsk) 34 tommer
Længde (metrisk) 86 cm
Emballagetype Rulle med liners på plastikkerne pr. dobbeltpose
Mængde 100/Cs.
Sterilitet Steril
Tykkelse (metrisk) 0,10 mm
Bredde (engelsk) 34 tommer
Bredde (metrisk) 86 cm