Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet BinLiners™
Disse FDA-kompatible, sterile LDPE-poser er designet til at indeholde og transportere biomedicinsk affald i aseptiske miljøer. Fås med tykkelser fra 1 - 6 mil og kapacitet til 60 gal. (200 L)
Brand:  Micronova™ BL34060DBCIR
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16652014
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter »
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Micronova™ Bestrålet BinLiner Poser til brug i renrum og aseptiske miljøer er designet til bortskaffelse af materialer, indsamling af tøj og opbevaring af råmaterialer eller produkter.
De Micronova Steril BinLiner Tasker er lavet af FDA-kompatibel, lavdensitetspolyethylen og er designet til indsamling og bortskaffelse af affald, beklædningsindsamling, opbevaring, beskyttelsesovertræk til udstyr og indsamling og transport af dele eller råmaterialer i renrum og aseptiske miljøer.
  • Sterile polyethylenforinger med lav densitet i en række størrelser
  • Tykkelser varierer fra 1 mil til 6 mil, og størrelser fra 1-gallon kapacitet til 60 gallons
  • 40 x 48-tommer og 40 x 60-tommer liners fungerer med BLSSH-1624 BinLiner Stå
  • De 34 X 40-tommer liners fungerer med BLSSH-1515 BinLiner Stå
  • De 24 X 36-tommer liners fungerer med BLSSH-168 BinLiner Stå
  • Fremstillet til brug i rene og kontrollerede miljøer
  • Linerfarver (nuancer) omfatter gennemsigtig, blå og grå
  • God kompatibilitet med almindelige rengøringsmidler
  • Muligheder med kile eller fladt forseglet
  • Gammabestrålet til aseptiske miljøer
  • På en rulle: (PC-suffiks), en rulle i dobbeltpose
  • Fladpakket: (B eller BB suffiks), B: individuelt pakket, 5 pr. pakke; BB: 5 liners dobbeltpose
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Engangsbrug
LDPE
Rulle med liners på plastikkerne pr. dobbeltpose
40 tommer.
152 cm
55.1 cm
60 gal.
102 cm
Blå
Almindelig bortskaffelse
Steril
50/Cs.
60 tommer.
21,7 tommer
Skovlforing
227 l
0,08 mm