Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet BinLiners™
Disse FDA-kompatible, sterile LDPE-poser er designet til at indeholde og transportere biomedicinsk affald i aseptiske miljøer. Fås med tykkelser fra 1 - 6 mil og kapacitet til 60 gal. (200 L)
Brand: Micronova™ BL2-40TRIRB
2121.44 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
Micronova™ Bestrålet BinLiner Poser til brug i renrum og aseptiske miljøer er designet til bortskaffelse af materialer, indsamling af tøj og opbevaring af råmaterialer eller produkter.
De Micronova Steril BinLiner Tasker er lavet af FDA-kompatibel, lavdensitetspolyethylen og er designet til indsamling og bortskaffelse af affald, beklædningsindsamling, opbevaring, beskyttelsesovertræk til udstyr og indsamling og transport af dele eller råmaterialer i renrum og aseptiske miljøer.
- Sterile polyethylenforinger med lav densitet i en række størrelser
- Tykkelser varierer fra 1 mil til 6 mil, og størrelser fra 1-gallon kapacitet til 60 gallons
- 40 x 48-tommer og 40 x 60-tommer liners fungerer med BLSSH-1624 BinLiner Stå
- De 34 X 40-tommer liners fungerer med BLSSH-1515 BinLiner Stå
- De 24 X 36-tommer liners fungerer med BLSSH-168 BinLiner Stå
- Fremstillet til brug i rene og kontrollerede miljøer
- Linerfarver (nuancer) omfatter gennemsigtig, blå og grå
- God kompatibilitet med almindelige rengøringsmidler
- Muligheder med kile eller fladt forseglet
- Gammabestrålet til aseptiske miljøer
- På en rulle: (PC-suffiks), en rulle i dobbeltpose
- Fladpakket: (B eller BB suffiks), B: individuelt pakket, 5 pr. pakke; BB: 5 liners dobbeltpose
Tekniske data
| LDPE | |
| Skovlforing |