Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet BinLiners™
Disse FDA-kompatible, sterile LDPE-poser er designet til at indeholde og transportere biomedicinsk affald i aseptiske miljøer. Fås med tykkelser fra 1 - 6 mil og kapacitet til 60 gal. (200 L)
Brand: Micronova™ BL4-40TRIRBB
Beskrivelse
Micronova™ Bestrålet BinLiner Poser til brug i renrum og aseptiske miljøer er designet til bortskaffelse af materialer, indsamling af tøj og opbevaring af råmaterialer eller produkter.
De Micronova sterile BinLiner poser er lavet af FDA-godkendt, lavdensitetspolyethylen og er designet til indsamling og bortskaffelse af affald, indsamling af tøj, opbevaring, beskyttelsesdæksler til udstyr samt indsamling og transport af dele eller råmaterialer i renrum og aseptiske miljøer.
- Sterile polyethylenforinger med lav densitet i forskellige størrelser
- Tykkelserne varierer fra 1 mil til 6 mil, og størrelserne varierer fra 1-gallon kapacitet til 60 gal.
- De 40 x 48 tommer og 40 x 60 tommer foringer fungerer med BLSSH-1624 BinLiner Stativet
- De 34 x 40-tommer foringer fungerer med BLSSH-1515 BinLiner Stand
- De 24 x 36-tommer foringer fungerer med BLSSH-168 BinLiner Stand
- Produceret til brug i rene og kontrollerede miljøer
- Linerfarver (nuancer) inkluderer transparent, blå og grå
- God kompatibilitet med almindelige rengøringsmidler
- Muligheder med kiler eller fladforseglede muligheder findes
- Gammabestrålet til aseptiske miljøer
- På et kast: (PC-suffiks), ét kast dobbelt poset
- Fladpakket: (B eller BB suffiks), B: enkeltposeret, 5 pr. pakke; BB: 5 foringer dobbelt poset
Tekniske data
| Overensstemmelses- og behandlingscertifikat (bestråling) | |
| Engangsbrug | |
| LDPE | |
| Foldet indlæg i poser, 5 poser/pakke | |
| 40 x 48 tommer | |
| 48 tommer | |
| 25,5 tommer | |
| Skraldepose | |
| 102 cm |
| Klar | |
| Generel bortskaffelse | |
| Steril | |
| 50/Cs. | |
| 40 tommer | |
| 122 cm | |
| 64.8 cm | |
| 150 l | |
| 0,10 mm |