Få mere at vide
Micronova™ Justerbare vinkeladaptere
Artikelnummer. 13127516 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner:
33 x 3,8 cm (13 x 1,5 tommer)
48,3 x 3,8 cm (19 x 1,5 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner unitSize
13127516 48,3 x 3,8 cm (19 x 1,5 tommer) Hver
13117516 33 x 3,8 cm (13 x 1,5 tommer) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13127516 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. QDAH19
Kræver
SSU, STAEH, STAH serier af håndtag og Micronova moppeadaptere og specialværktøj
Disse justerbare vinkeladaptere i rustfrit stål har en Delrin™ plastisk hængsel, der bruges til at skabe en justerbar vinklet form mellem et håndtag og moppeadapter for komfortabelt at rengøre over og under armaturer, såvel som indvendige isolatorer og indeslutningshætter.
De Micronova Justerbare vinkeladaptere er sammenklappelige håndtag, der er designet til at håndtere de specifikke pladsbegrænsninger for isolatorer og indeslutningshætter. Det unikke design gør det muligt for operatøren at passe det sammenklappede håndtag ind i gennemløbet og, når det er inde, forlænge hængslet for at nå alle overflader indeni. Adapteren kan også tilsluttes et universalhåndtag for effektivt og komfortabelt at nå over, under og omkring forhindringer i renrummet eller kontrollerede omgivelser.
  • Justerbar vinkelhåndtagsadapter i rustfrit stål
  • Delrin™ plast hængsel kan foldes på sig selv eller indstilles til en fast vinkel
  • Korrosionsbestandigt, 304 elektropoleret rustfrit stål
  • Designet til lettere at nå at rengøre indvendige isolatorer og inddæmningshætter
  • Mulighed for at forbinde yderligere sektioner til flere vinkler
  • Quick Disconnect-funktion fastgøres til moppeadaptere og håndtag
  • Forbinder til Micronova QD-moppeadaptere og QD-håndtag
  • Fås i 8, 13 og 19 tommer størrelser
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 48,3 x 3,8 cm (19 x 1,5 tommer)
Produkttype Moppehåndtag
Farve Gray
Længde (engelsk) 19 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 48.3 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 3.8 cm
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 1/Pk.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Til brug med (udstyr) Isolatorer og inddæmningshætter
Til brug med (applikation) Rengøring og desinficering af renrum og kontrollerede miljøer
Farvekodet No
Materiale Elektropoleret rustfrit stål (304), Polyethylene, Polyethylen