Tekniske data
| Farveindikator | Nej |
| Volumen | Afhænger af kvaliteten af indløbsvandet |
| Flowhastighed | 20 L/hr. |
| Porestørrelse | 0,1 μm |
| Harpiks type | Makroretikulær harpiks |
| Filterstørrelse | 500 mm |
| Til brug med (applikation) | Til vandrensning, endelig rensning af den endelige beskyttelse og begrænsning af filtertilstopning, fjerner kolloider, svagt ioniserede partikler |
| Til brug med (udstyr) | Til M3-serien |
| Indløbstryk | 2,5 bar |
| Tryk | 2,5 bar |
| Vis mere |