Få mere at vide
Micronova™ MicroMop™ Adaptere
Artikelnummer. p-9183002 Shop alle Micronova produkter
Materiale:
Glasfiber, Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12827033
Brand: Micronova™ MH1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse lette og holdbare adaptere til snoremoppe i plast fungerer sammen med en række snoremopper og fås med valget mellem et håndtag i rustfrit stål eller et medfølgende plastikhåndtag.
De Micronova MicroMop™ Stringmoppeadaptere fungerer med en række forskellige snormopper, store og små. MH-1-adapteren inkluderer et vedhæftet 60'' plastikhåndtag.
  • Orange moppeholdere i polypropylen
  • Let og holdbar
  • Holder en række snoremopper
  • MH-1-adapteren inkluderer et vedhæftet 60'' plastikbelagt håndtag
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Fastgjort plastikhåndtag
Farve Orange
Længde (engelsk) 60 tommer.
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 152 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Til brug med (udstyr) MicroMop™ og PolyGen™ Serie mopper
Til brug med (applikation) Til rengøring af store overflader hurtigt og effektivt
Farvekodet No
Materiale Glasfiber, Polypropylen