Få mere at vide
DuraLab Mikrometrisk glidende
Artikelnummer. 30280253
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
1 mm
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk)
30280253 1 mm
1 options
Artikelnummer. 30280253 Leverandør DuraLab Leverandørnr. DRL0068
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Et højkvalitets DuraLab objektglas designet til kalibrering og nøjagtig måling i mikroskopiske applikationer.
  • Bruges til at kalibrere okularets graticule i mikroskopi for nøjagtig prøvemåling
  • Understøtter praktiske øvelser i det britiske naturfagspensum, som er essentielle for lysmikroskopiaktiviteter
  • Hjælper eleverne med at udvikle nøjagtighed i at observere og analysere cellestrukturer
  • Sikrer ensartet kalibrering og forbedrer præcisionen i mikroskopiske studier
Tekniske data
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
Kanter 90°, Ground
Frostet Ikke frostet
Materiale Glas
Forrenset Ja
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type Mikroskopglas
Nå tælle 0
Farve Klar