Få mere at vide
Motic™ Mikrometer okular WF10X/20mm, 1° div./360° Vinkelmåler, med kryds
Artikelnummer. 15435162
Skift visning
Forstørrelseskraft:
10 x
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Forstørrelseskraft Pakningsstørrelse
15435162 10 x Hver
1 options
Artikelnummer. 15435162 Leverandør Motic™ Leverandørnr. SG02T0207B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 DKK
    496.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 63.13 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Mål prøver sikkert med dette mikroskop okular designet med en integreret og præcis skala. Motic™ Mikrometer okular WF10X/20mm, 1° div./360° Vinkelmåler med krydshår giver et forbedret synsfelt og større øjenlindring.
  • Widefield okular for forbedret synsfelt og synsrelief.
  • Afdelinger: 1° i 360° vinkelmåler med trådkors.
  • Forstørrelse: 10X.
  • FOV: 20 mm.
Tekniske data
Type Widefield mikrometer okular
Oversigt 1° divisioner i 360°
Diameter (metrisk) FOV: 20 mm
Til brug med (udstyr) DM-39 DM-143 Mikroskoper
Inkluderer Hårkors, vinkelmåler
Forstørrelseskraft 10 x