Få mere at vide
Motic™ Mikrometer okular WF10X/18mm, 100 div./10mm, med trådkors, DM-111
Artikelnummer. 15455082
Skift visning
Forstørrelseskraft:
10 x
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Forstørrelseskraft Pakningsstørrelse
15455082 10 x Hver
1 options
Artikelnummer. 15455082 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 53100145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.00 DKK
    448.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 50.42 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Mål prøver sikkert med dette mikroskop okular designet med en integreret og præcis skala. Motic™ Mikrometer okular WF10X/18mm, 100 div./10mm, med krydshår, DM-111 giver et forbedret synsfelt og større øjenaflastning.
  • Widefield okular for forbedret synsfelt og synsrelief.
  • Inddelinger: 100 i 10 mm med trådkors.
  • Forstørrelse: 10X.
  • FOV: 18 mm.
Tekniske data
Type Widefield, mikrometer
Oversigt 100 opdelinger i 10 mm
Diameter (metrisk) FOV: 18 mm
Til brug med (udstyr) DM-111 mikroskoper
Inkluderer Hårkors
Forstørrelseskraft 10 x