Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brønds pladetætningsmåtter, 7 mm diameter, runde, niveau 2 højgennemstrømningsapplikationer
Artikelnummer. p-6155049
Forspaltet:
Ja
Nej
Materiale:
EVA
Silikone
Silikone, PTFE
Silikonegummi
Format:
Flad base
Flad base, stort gennemtrængningsområde
Flad base, stort indtrængningsområde
Kuppelbase
Trinbase, lille gennemtrængningsområde
nr. pr. pakke:
100 måtter
5
5 måtter
50
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15142739
Brand: Thermo Scientific™ 60180M149
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge SureSTART™ WebSeal™ 96-brønds pladeforseglingsmåtter, 7 mm diameter, rund, ydeevneniveau 2 til kromatografianalyse med høj gennemstrømning. De er specifikationscertificerede og overholder ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 2 WebSeal™ 7 mm diameter runde 96-brønds pladeforseglingsmåtter er designet til at sikre data af høj kvalitet med et uafbrudt arbejdsflow til højkapacitetsapplikationer ved hjælp af GC og HPLC/UHPLC og er ideelle til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler.
Disse 96-brønds pladeforseglingsmåtter er specifikationscertificerede for at sikre autosampler kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Ydeevne niveau 2 måtter– til High-Throughput-applikationer
  • Ideel til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • GC-MS og LC-MS testet
  • Velegnet til HPLC/UHPLC, QA/QC og følsomme applikationer
  • Ideel til at verificere forbindelsens tilstedeværelse og kvantificering ved hjælp af detektionsteknikker såsom UV, DAD/PDA, RI, fluorescens og ELSD
  • Eliminerer krydskontaminering af prøver
  • Modstår udboring og rivning
  • Overlegen genlukkelighed efter flere injektioner
  • WebSeal måtter er fremstillet af EVA (Ethylen-vinylacetat) eller ren silikone med eller uden PTFE-belægning
  • Silikonemåtter er autoklaverbare med tør varme med fremragende kemisk kompatibilitet og kan modstå lave temperaturer ned til -80 °C
Reducer risikoen for fejlinjektion– For at forsegle dine tallerkener korrekt, er det ’vigtigt at bruge den rigtige måtte
  • Silikone måtter– Brug af en silikonemåtte med den korrekte profil reducerer prøve- og opløsningsmiddelfordampning under dine arbejdsgange, giver bedre konsistens og er ideel til langtidsopbevaring.
  • Forspaltede måtter– Forspaltede måtter er effektive til at reducere fejlinjektioner og kan bruges igen til bekræftende kørsler på de samme plader uden opløsningsmiddeltab. Deres slidser tillader brugen af pipettespidser såvel som flerkanalspipetter.
  • Klæbende tætninger– Klæbende tætninger er effektive som engangsforsegling, men kan ikke bruges til gentagne kørsler. Undtagelsen er vores tre-lags genforseglingstape uden lim ved hulrummet.
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal måtter er dimensionskontrollerede
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal Brøndplader& Mats
Thermo Scientific WebSeal plader og måtter fås i tre ydelsesniveauer:
  • Niveau 1 produkter er til hverdagsbrug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 2-produkter er til applikationer med høj gennemstrømning og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
  • Niveau 3-produkter er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper inklusive ikke-polære opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig Ingen modstand
Materiale Silikone
Sterilitet Ikke steril
Antal Wells 96
nr. pr. pakke 5 måtter
Stik diameter 7 mm
Til brug med (applikation) HPLC, UHPLC, GC
Format Trinbase, lille gennemtrængningsområde
Forspaltet Nej
Produktlinje SureSTART WebSeal Niveau 2
Klæbemiddel Ingen
Kan gennembores Ja
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +121 °C
Well Shape Rund
Pladekompatibilitet WebSeal 96-brønds rundbrøndsplade
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.