Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brønds pladetætningsmåtter, 7 mm diameter, runde, niveau 2 højgennemstrømningsapplikationer
Beskrivelse
Thermo Scientific™ SureSTART™ Niveau 2 WebSeal™ 7 mm diameter runde 96-brønds pladeforseglingsmåtter er designet til at sikre data af høj kvalitet med et uafbrudt arbejdsflow til højkapacitetsapplikationer ved hjælp af GC og HPLC/UHPLC og er ideelle til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler.
Disse 96-brønds pladeforseglingsmåtter er specifikationscertificerede for at sikre autosampler kompatible fysiske dimensioner og er i overensstemmelse med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Ydelsesniveau 2 materialer – til højkapacitetsapplikationer
- Ideelt til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
- GC-MS og LC-MS testet
- Velegnet til HPLC/UHPLC, QA/QC og følsomme applikationer
- Ideelt til at verificere tilstedeværelsen af forbindelser og kvantificere ved hjælp af detektionsteknikker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens og ELSD
- Eliminerer krydskontaminering af prøver
- Modstår kerneudskæring og rivning
- Overlegen genforseglbarhed efter flere injektioner
- WebSeal måtter fremstilles af EVA (ethylen-vinylacetat) eller ren silikone med eller uden PTFE-belægning
- Silikonemåtter kan autoklaveres med tør varme og er fremragende kemisk kompatibilitet og kan tåle lave temperaturer ned til -80 °C
Reducer risikoen for fejlinjektion – For at forsegle dine plader korrekt er det’vigtigt at bruge den rigtige måtte
- Silikonemåtter – Ved at bruge en silikonemåtte med den korrekte profil reduceres prøve- og opløsningsmiddelfordampning under dine arbejdsgange, giver bedre konsistens og er ideelt til langtidsopbevaring.
- Forspaltede måtter – Præ-spaltede måtter er effektive til at reducere fejlinjektioner og kan igen bruges til bekræftende kørsler på de samme plader uden opløsningsmiddeltab. Deres spalter muliggør brug af pipetspidser samt multikanalspipetter.
- Klæbende pakninger – Klæbeforseglinger er effektive som engangsforseglinger, men kan ikke bruges til gentagne kørsler. Undtagelsen er vores trelags genforseglingstape uden lim i hulrummet.
Specifikation certificeret
- Alle Thermo Scientific SureSTART WebSeal måtter er dimensionsbekræftede
Partiet kan spores
- 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
- Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
Om Thermo Scientific WebSeal brøndplader måtter &
Thermo Scientific WebSeal Plader og måtter fås i tre ydeevneniveauer:
- Niveau 1-produkter er til dagligdags brug og er velegnede til ikke-regulerede laboratorier, der bruger vand og polare opløsningsmidler
- Niveau 2-produkter er til højkapacitetsapplikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger vand og polære opløsningsmidler
- Niveau 3-produkter er til højtydende applikationer og er velegnede til regulerede laboratorier, der bruger alle opløsningsmiddeltyper, inklusive ikke-polære opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig | Alkoholresistent |
| Materiale | Silikonegummi |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Antal Wells | 96 |
| nr. pr. pakke | 50 |
| Stik diameter | 7 mm |
| Til brug med (applikation) | HPLC, UHPLC, GC |
| Format | Flad base, stort gennemtrængningsområde |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.