Få mere at vide
Epredia™ Microm™ Kryostater varmeudtrækker
Shop alle Epredia produkter
Til brug med (udstyr):
HM 550 og 560
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Multipositionel varmeaftrækker er indbygget på en lodret aksel for jævn frysning og nem fjernelse fra prøven
- Kan betjenes fra enhver position på frysestangen
- Frysetiden forkortes, hvis frysetrin og væv placeres på en aktiv Peltier
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Varmeaftrækker til HM560 |
| Produkttype | Varmeudtrækker |
| Til brug med (udstyr) | HM 550 og 560 |