Få mere at vide
Epredia™ Microm™ Kryostater varmeudtrækker
Artikelnummer. 12033059 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
HM 550 og 560
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12033059 HM 550 og 560 Hver
1 options
Artikelnummer. 12033059 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 524510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 DKK
    955.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 189.05 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Bruge Epredia™ Microm™ Kryostater Varmeudtræk med Epredia™ Kryostater.
  • Multipositionel varmeaftrækker er indbygget på en lodret aksel for jævn frysning og nem fjernelse fra prøven
  • Kan betjenes fra enhver position på frysestangen
  • Frysetiden forkortes, hvis frysetrin og væv placeres på en aktiv Peltier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Varmeaftrækker til HM560
Produkttype Varmeudtrækker
Til brug med (udstyr) HM 550 og 560