Få mere at vide
Greiner Bio-One Microlon™ Polystyren 96-brønd ELISA Mikroplader
Beskrivelse
- Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
- Ikke-pyrogen
- Fremstillet under DIN ISO 9001 retningslinjer
- Sporbarhed fra produktion gennem et defineret LOT-nummersystem
- Fremstillet af krystalklar polystyren
- Fodaftrykket er kompatibelt med automatiserede systemer
- Fra brønd til brønd afstand: 9 mm
- Alfanumerisk brøndkodning
- Velegnet til transmissionsmålinger
- Specifikt behandlet for at give en øget proteinbinding
- Brøndprofil: F-bund / standard (flad bund)
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Høj binding |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Overfladebehandling | Microlon 600 |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Mængde | 40/Cs. |
| Vis mere |