Få mere at vide
Greiner Bio-One MICROLON™ 96-brønd ELISA Single-Break Strip plader
Farve:
Klar
Bindende Ejendom:
Høj binding
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA Ikke-pyrogen
- Individuelle brønde kan pipetteres uden at efterlade rester
- Flad bund muliggør præcise optiske målinger
- Velegnet til transmissionsmålinger
- Specifikt
Serviceplan
Nej
garanti
Nej
Tekniske data
Tekniske data
| Udbrudt | Enkelt pause |
| Bindende Ejendom | Høj binding |
| Format | Strip plade |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | Inderposer á 10 stk |
| Indbindingstype | Høj binding |
| Farve | Klar |
| Produkttype | 96-brønds mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |