Få mere at vide
Greiner Bio-One MICROLON™ 200 12-brønds Elisa Strips
:
MICROLON™ 200 12-Well Elisa Strips
Beskrivelse
- Polystyren
- Medium binding
- 1 x 12 brønd
- Fladbundslister til pladeramme 701185
- Klar
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Produkttype | Elisa Strip |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 12 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Til brug med (applikation) | ELISA |