Få mere at vide
Greiner Bio-One MICROLON™ 200 12-brønds Elisa Strips
Artikelnummer. 10328891
:
MICROLON™ 200 12-Well Elisa Strips
Artikelnummer. 10328891
Brand: Greiner Bio-One 701001
Til brug i forskning. Greiner Bio-One MICROLON™ 200 12-Well Elisa Strips tilbyder fleksibilitet i diagnostik.
  • Polystyren
  • Medium binding
  • 1 x 12 brønd
  • Fladbundslister til pladeramme 701185
  • Klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Produkttype Elisa Strip
Materiale Polystyren
Antal Wells 12
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) ELISA