Få mere at vide
Thermo Scientific™ Microliter Rotor til Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ /1.6R Centrifuger
Artikelnummer. 10072802 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
48 x 1,5/2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10072802 48 x 1,5/2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10072802 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17540.00 DKK
    16936.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 603.62 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Rotor og låg
Til brug med Legend Mach 1.6 og 1.6R centrifuger.
  • Kapacitet: 48x 1,5/2 ml
  • Maks. Hastighed/RCF: 15.000 rpm/24.652x g
  • Biocontainment-godkendt
  • Adaptere sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Microliter Rotor
Volumen 48 x 1,5/2 ml
Maks. RCF 24,652 x g
Maks. Hastighed 15,000 rpm
Til brug med (udstyr) 1,6/1,6R Centrifuge