Få mere at vide
Hamilton™ Microliter™ og Gastight™ Sprøjter: Model 701 til Agilent 7673, 7683, 7693 og 6850 ALS GC
Nålemåler:
23 til 26s G
23'ere G
26'ere G
Model-:
701 N (cementeret nål)
701 RN (aftagelig nål)
Nålepunkt nummer:
2
AS
Mængde:
6 pakker
Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
Microliter sprøjter har et stempel i rustfrit stål, der er håndmonteret på glascylinderen og er designet til væskeprøvetagning.
Sprøjteafslutninger
- Cementeret nål (N) - For sprøjter med lav volumen cementeres nålene ind i glassprøjtecylinderen på et punkt, der svarer til nul-gradueringsmærket. Med denne afslutning er dødvolumen begrænset til nålens indre volumen. Ikke autoklaverbar. Nålemåleren bestemmes af sprøjtens volumen og kan ikke vælges af brugeren.
- Aftagelig nål (RN) - Nålene er aftagelige og er et Hamilton-specifikt design. Designet gør det muligt for nålene at sidde præcist ved nul-gradueringsmærket på sprøjten. Brugere kan vælge nålemåler, længde og spidsstil for at optimere sprøjten til brugerdefinerede applikationer. Derudover giver denne afslutning mulighed for en aftagelig nål uden at øge sprøjtens dødvolumen og er ideel, når der er risiko for, at nålen tilstopper. Autoklaverbar ved adskillelse. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
Nålespids stilarter
- Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 23s eller 26s
- Point stil AS - Speciel konisk kanylespids, der bruges på autosampler-sprøjter, kanylespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 23s, 26s, 23s-26s
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel) |
| Nålemåler | 23'ere G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,018 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,0133 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.34 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,0238 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,26 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.46 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.6 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.64 mm |
| Vis mere |