Få mere at vide
Hamilton™ Microliter™ og Gastight™ Sprøjter: Model 701 til Agilent 7673, 7683, 7693 og 6850 ALS GC
Artikelnummer. 10340281
Nålemåler:
23 til 26s G
23'ere G
26'ere G
Model-:
701 N (cementeret nål)
701 RN (aftagelig nål)
Nålepunkt nummer:
2
AS
Mængde:
6 pakker
Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 10340281
Brand: Hamilton™ 80393
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at arbejde med Agilent 7673, 7683, 7693 og 6850 Automatic Liquid Sampler (ALS) gaskromatografi (GC) autosamplere
Microliter sprøjter har et stempel i rustfrit stål, der er håndmonteret på glascylinderen og er designet til væskeprøvetagning.
Sprøjteafslutninger
  • Cementeret nål (N) - For sprøjter med lav volumen cementeres nålene ind i glassprøjtecylinderen på et punkt, der svarer til nul-gradueringsmærket. Med denne afslutning er dødvolumen begrænset til nålens indre volumen. Ikke autoklaverbar. Nålemåleren bestemmes af sprøjtens volumen og kan ikke vælges af brugeren.
  • Aftagelig nål (RN) - Nålene er aftagelige og er et Hamilton-specifikt design. Designet gør det muligt for nålene at sidde præcist ved nul-gradueringsmærket på sprøjten. Brugere kan vælge nålemåler, længde og spidsstil for at optimere sprøjten til brugerdefinerede applikationer. Derudover giver denne afslutning mulighed for en aftagelig nål uden at øge sprøjtens dødvolumen og er ideel, når der er risiko for, at nålen tilstopper. Autoklaverbar ved adskillelse. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
Nålespids stilarter
  • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 23s eller 26s
  • Point stil AS - Speciel konisk kanylespids, der bruges på autosampler-sprøjter, kanylespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 23s, 26s, 23s-26s
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 23 til 26s G
Diameter (engelsk) Indre 0,019 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,0133 til 0,005 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0,64 til 0,13 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,0283 til 0,0187 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,26 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.485 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.6 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0,72 til 0,47 mm
Længde (engelsk) 1,7''
Længde (engelsk) Nål 1,71 tommer.
Længde (metrisk) 43 mm
Produkttype Microliter Sprøjte
Maks. Tryk 2000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 701 N (cementeret nål)
Nålepunkt nummer AS
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Agilent 7673, 7683, 6850 Automatisk væskeprøveudtager, gaskromatografi autosampler
Tilslutningstype Cementeret