Få mere at vide
Hamilton™ Microliter™ og Gastight™ CTC og LEAP Technologies LC PAL Autosampler sprøjter
Beskrivelse
Sprøjter i denne kategori er enten 700-serien Microliter eller 1700 og 1000 serien Gastætte sprøjter. Microliter Sprøjter har stempel i rustfrit stål, der er håndmonteret på glastønder og er designet til væskeprøvetagning. Gastætte sprøjter har PTFE stempelspidser, der skaber tætte forbindelser mellem sprøjtebeholdere og stempler, hvilket giver mulighed for væske- eller gasprøveudtagning.
- C-Line med højtemperatur stempelspids
- Justerbar stempelknap til stempelspidsfrigang
- PTFE/polymer for temperaturstabilitet
- Nav- og nåledesign for nul overførsel
- Poleret og coatet sprøjteglas cylinder kemisk inertitet
- Sprøjteafslutninger: fast nål (FN), cementeret luer-spids nål (LTN)
- Stump nålespids: 3
- Fundet på CTC kromatografisprøjter
- Direkte fastgørelse af nål til cylinder
- Til sprøjter med mellemvolumen
- Nåle cementeres i glassprøjtebeholdere på punkter svarende til nul-gradueringsmærket
- Må ikke autoklaveres
- Nålemåleren bestemmes af sprøjtens volumen og kan ikke vælges af brugeren
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel) |
| Nålemåler | 22 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,05 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,016 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.041 cm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,0283 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,305 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.146 cm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.775 cm |
| Vis mere |