Få mere at vide
DWK Life Sciences MicroLiter 9 mm skruegevind autosampler hætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Indeholder
Kun hætteglas. (Kasketter sælges separat.)
Ydeevne svarende til et 11 mm crimp-top hætteglas. Indsatser til rådighed.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (type 1) |
| Volumen (metrisk) | 2 ml |
| Materiale (coating) | Ubehandlet |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Produktlinje | MicroLiter |
| Lukkestørrelse | 9 mm |
| Markeringssted | Ja |
| Til brug med (udstyr) | 9 mm skruehætter - MicroLiter |
| Vis mere |