Få mere at vide
DWK Life Sciences MicroLiter 9 mm ScrewTin Autosampler Hætteglashætter med PTFE/Silicone Septa
Artikelnummer. 16498895 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Farve:
Neutral
Forspaltet:
Nej
Artikelnummer. Farve Forspaltet
16498895 Neutral Nej
1 options
Artikelnummer. 16498895 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 090030NT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i flere farver og pakkestørrelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Septum PTFE, silikone
nr. pr. pakke 100
Produktlinje MicroLiter
Lukkestørrelse 9 mm
Til brug med (udstyr) 9 mm autosampler hætteglas - MicroLiter
Produkttype Skruelåg