Få mere at vide
Thermo Scientific™ Microliter 48 x 2 mL forseglet aluminium med fast vinkel rotor til kompakte og 1,6 L og 4 L generelle centrifuger
Artikelnummer. 10637455 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
48 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10637455 48 x 2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10637455 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15065.00 DKK
    14548.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 516.13 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Understøtter mikrovolumen protokoller, med kapacitetsfleksibilitet med adaptere fra 12 til 24 ml
Understøtte mikrovolumen protokoller med Thermo Scientific™ Microliter 48 x 2mL forseglet aluminiumsrotor med fast vinkel, som har rigelig fleksibilitet med hensyn til kapacitet, med adaptere fra 12 til 24mL. Vælg mellem PCR og mikrorør.
Bestillingsoplysninger:
Røradaptere sælges separat i sæt af 24 stk. Kontakt din salgsrepræsentant for detaljer.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST 40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R Centrifuge Series
Anbefalet til:
DNA-, RNA-, plasmid- og proteinisolering med lille volumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Microliter 48 x 2mL forseglet aluminium fast vinkel rotor
Materiale Aluminium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 48 x 2 ml
Maks. RCF 25,314 x g
Maks. Hastighed 15,200 rpm
Radius (metrisk) 9.8 cm
Radius (metrisk) Min. 5.9 cm
K faktor 556
Maks. Rørlængde 50 mm
Maks. Rør diameter 11 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge 40/40R, Multifuge X3/X3R Centrifuge Series.
Vinkel 45°
Certificeringer/compliance Bioindeslutningscertificeret af CAMR™, HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioindeslutning Ja