Få mere at vide
Thermo Scientific™ Microliter 30 x 2 mL fast vinkelrotor til kompakt og 1,6 L og 4 L General Purpose X Pro og ST Plus Centrifuger
Artikelnummer. 10627005 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
30 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10627005 30 x 2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10627005 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11595.00 DKK
    11191.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 403.56 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Udfør højhastighedsadskillelser ved 15.200 rpm ved hjælp af Thermo Scientific™ Microliter 30 x 2mL rotor med fast vinkel.
Udfør højhastighedsadskillelser ved 15.200 rpm ved hjælp af Thermo Scientific™ Microliter 30 x 2mL rotor med fast vinkel.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, Sorvall ST 16, Megafuge™ 16, Multifuge™ X1, SL 16-serien
Anbefalet til:
Understøtter mikrovolumenprotokoller, herunder nukleinsyre- eller proteinlysatpræparation og PCR-reaktionsopsætning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Microliter 30 x 2mL rotor med fast vinkel
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 30 x 2 ml
Maks. RCF 25,830 x g
Maks. Hastighed 15,200 rpm
Radius (metrisk) 10 cm
Maks. Rørlængde 50 mm
Maks. Rør diameter 11 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge 16, Multifuge X1, SL 16-serien
Vinkel 45°
Certificeringer/compliance Bioindeslutningscertificeret af CAMR™, HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioindeslutning Ja