Få mere at vide
Fisherbrand™ MICROLIT SCITUS Flaske Top Dispenser
Artikelnummer. 15866895 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 30 ml
5 til 60 ml
Inkrementer:
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
2,0 ml
Nøjagtighed:
±0,015 ml
±0,030 ml
±0,060 ml
±0,180 ml
±0,360 ml
±0,600 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkrementer Nøjagtighed Pakningsstørrelse
15866895 5 til 60 ml 1,0 ml ±0,360 ml Hver
15816895 1 til 10 ml 0,2 ml ±0,060 ml Hver
15856895 0,5 til 5 ml 0,1 ml ±0,030 ml Hver
15846895 2,5 til 30 ml 0,5 ml ±0,180 ml Hver
15826895 10 til 100 ml 2,0 ml ±0,600 ml Hver
15836895 0,25 til 2,5 ml 0,05 ml ±0,015 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15866895
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1630.00 DKK
    1254.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 375.81 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MICROLIT SCITUS flasketopdispensere med fjederløs Valve™ teknologi er væskehåndteringsinstrumenter med høj præcision, der tilbyder en sofistikeret blanding af funktioner og funktionalitet på tværs af seks unikke volumenområder.
  • EasyKnob™ er en specialdesignet volumenjusteringsknap, der tillader 180° rotation for nem og ubesværet lydstyrkeindstilling
  • Udstyret med et PTFE stempel med en ETP O-ring, som letter jævn og ubesværet bevægelse og sikrer høj kemisk kompatibilitet
  • Fjederløs Valve™ teknologi, der letter smidig og marmeladefri funktion
  • Forsynet med FlexiNozzle™ , en justerbar leveringsdyse, der tilbyder en høj grad af fleksibilitet, hvilket letter let dispensering under krævende laboratorieforhold
  • En specialdesignet adapter tillader 360° rotation, hvilket letter fuld arbejdsfleksibilitet
  • Kalibreret i en ISO 17025 akkrediteret laboratorium iht ISO 8655 standarder; Kalibreringscertifikat er inkluderet indeni sammen med et kalibreringsværktøj til hurtig kalibrering i laboratoriet
  • Fuldt autoklaverbar ved 121 °C og 15 psi i en varighed på 10 til 15 minutter
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,360 ml
Produkttype Flasketopdispenser
Autoklaverbar Autoklaverbar
Volumen (metrisk) 5 til 60 ml
Til brug med (applikation) Præcision og pålidelighed i praktiske laboratoriemiljøer
Inkrementer 1,0 ml
Model- SCI-60