Få mere at vide
Fisherbrand™ MICROLIT SCITUS Flaske Top Dispenser
Artikelnummer. 15856895 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 30 ml
5 til 60 ml
Inkrementer:
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
2,0 ml
Nøjagtighed:
±0,015 ml
±0,030 ml
±0,060 ml
±0,180 ml
±0,360 ml
±0,600 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkrementer Nøjagtighed Pakningsstørrelse
15856895 0,5 til 5 ml 0,1 ml ±0,030 ml Hver
15816895 1 til 10 ml 0,2 ml ±0,060 ml Hver
15846895 2,5 til 30 ml 0,5 ml ±0,180 ml Hver
15866895 5 til 60 ml 1,0 ml ±0,360 ml Hver
15826895 10 til 100 ml 2,0 ml ±0,600 ml Hver
15836895 0,25 til 2,5 ml 0,05 ml ±0,015 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15856895
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1331.25 DKK
    958.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 372.27 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MICROLIT SCITUS flasketopdispensere med fjederløs Valve™ teknologi er væskehåndteringsinstrumenter med høj præcision, der tilbyder en sofistikeret blanding af funktioner og funktionalitet på tværs af seks unikke volumenområder.
  • EasyKnob™ er en specialdesignet volumenjusteringsknap, der tillader 180° rotation for nem og ubesværet lydstyrkeindstilling
  • Udstyret med et PTFE stempel med en ETP O-ring, som letter jævn og ubesværet bevægelse og sikrer høj kemisk kompatibilitet
  • Fjederløs Valve™ teknologi, der letter smidig og marmeladefri funktion
  • Forsynet med FlexiNozzle™ , en justerbar leveringsdyse, der tilbyder en høj grad af fleksibilitet, hvilket letter let dispensering under krævende laboratorieforhold
  • En specialdesignet adapter tillader 360° rotation, hvilket letter fuld arbejdsfleksibilitet
  • Kalibreret i en ISO 17025 akkrediteret laboratorium iht ISO 8655 standarder; Kalibreringscertifikat er inkluderet indeni sammen med et kalibreringsværktøj til hurtig kalibrering i laboratoriet
  • Fuldt autoklaverbar ved 121 °C og 15 psi i en varighed på 10 til 15 minutter
Spécification
Nøjagtighed ±0,030 ml
Produkttype Flasketopdispenser
Autoklaverbar Autoklaverbar
Volumen (metrisk) 0,5 til 5 ml
Til brug med (applikation) Præcision og pålidelighed i praktiske laboratoriemiljøer
Inkrementer 0,1 ml
Model- SCI-5
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.