Få mere at vide
Fisherbrand™ MICROLIT SCITUS Flaske Top Dispenser
MICROLIT SCITUS flasketopdispensere med fjederløs Valve™ teknologi er væskehåndteringsinstrumenter med høj præcision, der tilbyder en sofistikeret blanding af funktioner og funktionalitet på tværs af seks unikke volumenområder.
Brand: Fisherbrand™ SCI-2.5
1174.35 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- EasyKnob™ er en specialdesignet volumenjusteringsknap, der tillader 180° rotation for nem og ubesværet lydstyrkeindstilling
- Udstyret med et PTFE stempel med en ETP O-ring, som letter jævn og ubesværet bevægelse og sikrer høj kemisk kompatibilitet
- Fjederløs Valve™ teknologi, der letter smidig og marmeladefri funktion
- Forsynet med FlexiNozzle™ , en justerbar leveringsdyse, der tilbyder en høj grad af fleksibilitet, hvilket letter let dispensering under krævende laboratorieforhold
- En specialdesignet adapter tillader 360° rotation, hvilket letter fuld arbejdsfleksibilitet
- Kalibreret i en ISO 17025 akkrediteret laboratorium iht ISO 8655 standarder; Kalibreringscertifikat er inkluderet indeni sammen med et kalibreringsværktøj til hurtig kalibrering i laboratoriet
- Fuldt autoklaverbar ved 121 °C og 15 psi i en varighed på 10 til 15 minutter
Tekniske data
±0,015 ml | |
Autoklaverbar | |
Præcision og pålidelighed i praktiske laboratoriemiljøer | |
SCI-2,5 |
Flasketopdispenser | |
0,25 til 2,5 ml | |
0.05 mL |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Sample Preparation, Filtration and Storage
Get up to 80% off some of our most popular products.Promo Code: 24124Expires: 2025-08-31 Redemption Only
-
Multiple Manufacturers
Science Is Hard Enough Your Bioreagents Shouldn’t Be
Reliable performance. Special prices.Happier researchers.Promo Code: 24128Expires: 2025-08-31