Få mere at vide
Fisherbrand™ MICROLIT SCITUS Flaske Top Dispenser
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 30 ml
5 til 60 ml
Inkrementer:
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
2,0 ml
Nøjagtighed:
±0,015 ml
±0,030 ml
±0,060 ml
±0,180 ml
±0,360 ml
±0,600 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- EasyKnob™ er en specialdesignet volumenjusteringsknap, der tillader 180° rotation for nem og ubesværet lydstyrkeindstilling
- Udstyret med et PTFE stempel med en ETP O-ring, som letter jævn og ubesværet bevægelse og sikrer høj kemisk kompatibilitet
- Fjederløs Valve™ teknologi, der letter smidig og marmeladefri funktion
- Forsynet med FlexiNozzle™ , en justerbar leveringsdyse, der tilbyder en høj grad af fleksibilitet, hvilket letter let dispensering under krævende laboratorieforhold
- En specialdesignet adapter tillader 360° rotation, hvilket letter fuld arbejdsfleksibilitet
- Kalibreret i en ISO 17025 akkrediteret laboratorium iht ISO 8655 standarder; Kalibreringscertifikat er inkluderet indeni sammen med et kalibreringsværktøj til hurtig kalibrering i laboratoriet
- Fuldt autoklaverbar ved 121 °C og 15 psi i en varighed på 10 til 15 minutter
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,600 ml |
| Produkttype | Flasketopdispenser |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Volumen (metrisk) | 10 til 100 ml |
| Til brug med (applikation) | Præcision og pålidelighed i praktiske laboratoriemiljøer |
| Inkrementer | 2,0 ml |
| Model- | SCI-100 |